Merck
ENA465564472
Enamine
5H,6H,7H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazin-6-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.21
MDL number:
mp
202-205
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazin-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c9-5-3-8-2-1-7-6(8)10-4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI key
NLCNMLXTZXABIW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246424
Melting Point
202-205
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)