Merck
ENA465564371
Enamine
1-isothiocyanato-1-methylcyclobutane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.21
Número MDL:
Iupac Name
1-isothiocyanato-1-methylcyclobutane
Inchi Code
1S/C6H9NS/c1-6(7-5-8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
RVKJUDYTCHFOGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246604
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246604
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)