Merck
ENA465563862
Enamine
2-phenylcyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Número MDL:
mp
132-133
Iupac Name
3,4,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14O2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Clave InChI
OSDFYCJQRZZRQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245472
Melting Point
132-133
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)