Merck
ENA465563802
Enamine
(3S)-3-[(2-amino-3-methylbutanamido)methyl]-5-methylhexanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3S)-3-{[(2-amino-3-methylbutanoyl)amino]methyl}-5-methylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-8(2)5-10(6-11(16)17)7-15-13(18)12(14)9(3)4/h8-10,12H,5-7,14H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12?/m0/s1
Clave InChI
TWQINIJWWJMYFQ-NUHJPDEHSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)