Merck
ENA465563745
Enamine
3-[1-(carboxymethyl)cyclohexyl]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
mp
135-136
Iupac Name
3-(1-(carboxymethyl)cyclohexyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H18O4/c12-9(13)4-7-11(8-10(14)15)5-2-1-3-6-11/h1-8H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
BOKIRPUSQNSUMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243871
Melting Point
135-136
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243871
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)