ENA465563278
Enamine
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
POUFPTLBFFPOEG-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)