Merck
ENA465562338
Enamine
1-bromo-4-(1-bromo-3-methoxypropan-2-yl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.01
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-bromo-3-methoxypropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C10H12Br2O/c1-13-7-9(6-11)8-2-4-10(12)5-3-8/h2-5,9H,6-7H2,1H3
Clave InChI
IJRABZMYCVLMAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226928
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)