Merck
ENA465562072
Enamine
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.51
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;/h1-2H,6H2;1H
InChI key
WPEBCMRYBQKBBF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)