ENA458439569
Enamine
4-(cyclohexanesulfonyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(cyclohexylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2S.ClH/c13-15(14,10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
Clave InChI
FWQWENLVJRLMHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)