Merck
ENA458432257
Enamine
3-iodo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-iodo-5-methylene-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6IN3O2/c1-4-2-6(8(13)14)12-7(11-4)5(9)3-10-12/h2-3,11H,1H2,(H,13,14)
Clave InChI
MHMOPQUZDGOPGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)