Merck
ENA458432007
Enamine
methyl 4-iodo-1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11IN2O2/c1-3-4-11-5-6(9)7(10-11)8(12)13-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
WLFGJHGXOQQACN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232784
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)