ENA458427996
Enamine
4-(hydrazinecarbonyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
mp
228-230
Iupac Name
4-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O3S/c8-10-7(11)5-1-3-6(4-2-5)14(9,12)13/h1-4H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clave InChI
JIDAHYHCQJXNTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)