Merck
ENA458426295
Enamine
1-(5-bromo-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
mp
219-220
Iupac Name
1-(5-bromo-1H-indol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)10-5-7-4-8(11)2-3-9(7)12-10/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
RZZULRVYGFAQGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226234
Melting Point
219-220
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)