Merck
ENA458425956
Enamine
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-9-6(5-10)3-4-7(9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
DJOREUNKCJRSPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)