ENA458425557
Enamine
4-[(2-chloro-4-fluorophenyl)methyl]oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(2-chloro-4-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO.ClH/c13-11-7-10(14)2-1-9(11)8-12(15)3-5-16-6-4-12;/h1-2,7H,3-6,8,15H2;1H
Clave InChI
HQXDDQUIEFNRMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224525
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)