Merck
ENA457511844
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-N-{[4-(propan-2-yl)phenyl]methyl}acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.78
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-N-(4-isopropylbenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C15H20ClNO/c1-11(2)13-5-3-12(4-6-13)10-17(14-7-8-14)15(18)9-16/h3-6,11,14H,7-10H2,1-2H3
Clave InChI
ZSWOIRJDKWRORX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47651
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47651
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)