ENA457511058
Enamine
tert-butyl 3-formyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-3-methyl-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-10(4,6-11)7-12/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
AXFUKHQJEUFDJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221637
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)