Merck
ENA457509694
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Número MDL:
mp
121-123
Iupac Name
4-chloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H
Clave InChI
UQVRJQIPHNERBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Melting Point
121-123
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)