ENA457509304
Enamine
methyl 4-[(4-fluorophenyl)methyl]oxane-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-(4-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17FO3/c1-17-13(16)14(6-8-18-9-7-14)10-11-2-4-12(15)5-3-11/h2-5H,6-10H2,1H3
Clave InChI
GLHKQIVEDVAARN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220309
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)