ENA457509221
Enamine
2-hydrazinyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c1-13-5-2-3-6(8(11)12)7(4-5)10-9;/h2-4,10H,9H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
JZPIXROEXISGLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)