ENA457508963
Enamine
(2S)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
About This Item
Iupac Name
(S)-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m1/s1
InChI key
KGAKWTQCQUVXEF-MRVPVSSYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218749
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218749
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)