Merck
ENA455586182
Enamine
4-(4-fluorophenyl)-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
mp
150-155
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)isothiazolidine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8-5-11-14(12,13)6-8/h1-4,8,11H,5-6H2
Clave InChI
QDVHYYIPQMKWNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217206
Melting Point
150-155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)