ENA455585847
Enamine
2-(5-bromo-6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(5-bromo-6-fluoro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H6BrFN2/c11-8-3-7-6(1-2-13)5-14-10(7)4-9(8)12/h3-5,14H,1H2
Clave InChI
SKEVQYHEBYZOCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215958
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)