ENA455585824
Enamine
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
About This Item
Iupac Name
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C9H10F2N2O2/c10-7(11)4-15-8-5(9(13)14)2-1-3-6(8)12/h1-3,7H,4,12H2,(H2,13,14)
Clave InChI
WVIPRUDHZZUGND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)