Merck
ENA448969512
Enamine
3-(4-bromothiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.12
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H9BrOS/c8-6-4-7(10-5-6)2-1-3-9/h4-5,9H,1-3H2
Clave InChI
MAVFGAAOZDCELC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214996
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214996
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)