Merck
ENA448968989
Enamine
tert-butyl 4-[(chlorosulfonyl)methyl]-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.79
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-((chlorosulfonyl)methyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19ClFNO4S/c1-10(2,3)18-9(15)14-6-4-11(13,5-7-14)8-19(12,16)17/h4-8H2,1-3H3
Clave InChI
NXHGNDFJWFCSPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214604
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214604
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)