Merck
ENA448968678
Enamine
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
131-136
Iupac Name
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-6-4-8(2-1-3-8)5-7(11)9-6/h1-5H2,(H,9,10,11)
InChI key
IJCMKTBWSPSWHM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
Melting Point
131-136
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)