Merck
ENA448968627
Enamine
3-cyclopropylpropanal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylpropanal
Inchi Code
1S/C6H10O/c7-5-1-2-6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
ZPVHPQORXWAGSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193295
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)