Merck
ENA448968498
Enamine
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-6-13(10-15)5-4-7-14-9-13/h14H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
OGAFPCPHUIPWEO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212044
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)