Merck
ENA448967835
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl N-cyclopentylcarbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.78
Número MDL:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl cyclopentylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c15-12(14-10-5-1-2-6-10)16-9-11-7-3-4-8-13-11;/h10-11,13H,1-9H2,(H,14,15);1H
Clave InChI
LSLSXORPABUVOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209577
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)