Merck
ENA447958352
Enamine
(piperidin-2-yl)methyl piperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.78
Número MDL:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethyl piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c15-12(14-8-4-1-5-9-14)16-10-11-6-2-3-7-13-11;/h11,13H,1-10H2;1H
Clave InChI
OYWJKDSVJCYLEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211114
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)