ENA447958344
Enamine
(1-fluorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
(1-fluorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClFO2S/c6-10(8,9)4-5(7)2-1-3-5/h1-4H2
Clave InChI
CVZWKGMVXFJMNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210986
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210986
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)