Merck
ENA447957770
Enamine
benzyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.68
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 6-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-12-7-6-11(8-15-12)13(16)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Clave InChI
MEXMCDINMYSBTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205811
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)