ENA447956928
Enamine
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)pyrazine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2O/c6-3-1-11-4(2-10-3)12-5(7,8)9/h1-2H
Clave InChI
ICXFWEHIUZEZEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206063
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)