Merck
ENA447956180
Enamine
2-amino-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
mp
282-283
Iupac Name
2-amino[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-7-6(9(13)14)4-5-2-1-3-11-8(5)12-7/h1-4H,(H,13,14)(H2,10,11,12)
Clave InChI
OWIABIJQOSFTKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203005
Melting Point
282-283
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203005
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)