ENA444725210
Enamine
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S.ClH/c1-9(11)7-8-12-15(13,14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8,11H2,1H3;1H
Clave InChI
QWRMILGLYLKTRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)