ENA444725167
Enamine
N-[1-(3-fluoropyridin-4-yl)ethylidene]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.6
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-nitrosoethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7FN2O.ClH/c1-5(10-11)6-2-3-9-4-7(6)8;/h2-5H,1H3;1H
Clave InChI
QPPYRIZOLSFVKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203609
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203609
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)