Merck
ENA444724180
Enamine
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-13(10,11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
LXZAHTSJMDUARB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)