Merck
ENA444724128
Enamine
3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3N.ClH/c1-4(2,3-9)5(6,7)8;/h3,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
HYOBPNPGYNGODH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202546
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202546
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)