Merck
ENA444724090
Enamine
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.1
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h3-4,6,11H,1-2,5H2;1H
Clave InChI
KKZQTZQSFOLFKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202168
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202168
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)