ENA444724087
Enamine
[2-(2-aminoethanesulfonyl)ethyl]benzene hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(phenethylsulfonyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO2S.ClH/c11-7-9-14(12,13)8-6-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6-9,11H2;1H
Clave InChI
OSPCDBOEBRTGNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202139
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)