Merck
ENA444724043
Enamine
4-[(pyrrolidin-3-yl)amino]benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(pyrrolidin-3-ylamino)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.ClH/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-6-13-8-11;/h1-4,11,13-14H,5-6,8H2;1H
Clave InChI
FKOGHTGTLGTFGQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201509
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201509
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)