Merck
ENA444724003
Enamine
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.04
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-12-4-13-8-6(9)2-5(10)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
Clave InChI
JADOJWUXFVBUMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)