Merck
ENA444723133
Enamine
2-{methyl[2-(piperidin-2-yl)ethyl]amino}ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-{methyl[2-(2-piperidinyl)ethyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C10H22N2O/c1-12(8-9-13)7-5-10-4-2-3-6-11-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3
Clave InChI
SRXVYTDJFFUQBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)