Merck
ENA432540299
Enamine
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-14(10-6-3-7-11-14)13(16)15-12-8-4-2-5-9-12/h2,4-5,8-9H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
CLHDQNLIRYMWMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)