ENA432539940
Enamine
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c1-3(2-8-3)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clave InChI
GHTAXYFAHGPYPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197262
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197262
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)