Merck
ENA432538817
Enamine
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.73
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-3-14-9(12)10(8-13-2)4-6-11-7-5-10;/h11H,3-8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
IWEANEGLBJUESV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)