Merck
ENA432538778
Enamine
1-(3,3-diethoxypropyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3,3-diethoxypropyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H25NO2/c1-3-14-12(15-4-2)8-11-13-9-6-5-7-10-13/h12H,3-11H2,1-2H3
Clave InChI
JMOIBTMVTGFQCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179239
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179239
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)