Merck
ENA432538034
Enamine
3-(1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c12-9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10-7-11;/h4-5,7-8H,1-3,6H2;1H
Clave InChI
XPLFSQLRXPDJFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194636
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194636
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)