ENA429361576
Enamine
2,4-dichloro-5-(methylsulfamoyl)benzoic acid
About This Item
mp
198-200
Iupac Name
2,4-dichloro-5-[(methylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO4S/c1-11-16(14,15)7-2-4(8(12)13)5(9)3-6(7)10/h2-3,11H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
ANXVCANQKDPGAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)